Learn More
Bicin,99.38%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11318589 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11318589 25 g -
11328589 100 g -
11338589 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318589 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210100525
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 150-25-4
Summenformel C6H12NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.16
MDL-Nummer MFCD00004295
InChI-Schlüssel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicine
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 0.9938
IUPAC-Name sodium 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]acetate
Formelmasse 163.2