Learn More
Bicin, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15895088 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15895088 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
15895258 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15895088 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J12091.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 150-25-4 | C6H13NO4 | 163.173 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-25-4
Summenformel C6H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 163.173
MDL-Nummer MFCD00004295
InChI-Schlüssel FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym N,N-bis[2-Hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
SMILES C(CO)N(CCO)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicine
Schmelzpunkt ∼191°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Strukturformel (CH2CH2OH)2NCH2COOH
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 1769362
Formelmasse 163.17
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%