Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINE, 0.5 M-Pufferlösung, pH 7.5
Artikelnummer. 15443269
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15443269 250 mL 250 Milliliter
15433269 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443269 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60494.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
A zwitterionic amino acid buffer agent used for low temperature work. The use of bicine in a thin layer ion exchange chromatography method for protein resolution has been published. Bicine has been utilized in peptide and protein crystallization. A kinetic study of a quaternary transition-state analogue complex of creatine kinase used bicine in the reaction buffer. A multiphasic buffer system for SDS-PAGE of proteins and peptides that incorporates bicine has been described.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein zwitterionisches Aminosäure-Puffer-Mittel, das bei niedrigen Temperaturen verwendet wird. Die Verwendung von Bicin in einer Dünnschicht-Ionenaustauschchromatographie zur Proteinauflösung wurde veröffentlicht. Bicin wurde bei der Peptid- und Proteinkristallisation eingesetzt. Eine kinetische Studie eines quaternären analogen Übergangsstatus-Komplexes der Kreatinkinase verwendete Bicin im Reaktionspuffer. Es wurde ein mehrphasiges Puffersystem für SDS-PAGE von Proteinen und Peptiden beschrieben, das Bicin enthält.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 M) bei 20 °C, Ethanol (leicht), Äther (leicht) und Chloroform (leicht).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-25-4
Summenformel C6H12NNaO4
Molekulargewicht (g/mol) 185.16
MDL-Nummer MFCD00004295
InChI-Schlüssel MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hhydroxyethyl)Amino]Essigsäure
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BICINE buffer soln.
Konzentration 0.5 M
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1M) at 20°C,ethanol (slightly),ether (slightly),and chloroform (slightly).