Learn More
Bicifadin-d5-Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30346505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346505 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30346505 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB38225210MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Bicifadine-d5 Hydrochloride
CAS 1014696-75-3
Summenformel C12H11D5ClN
Menge 10 mg
Synonym 1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, (+/-)-1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, CL 220075-d5, MCV 4147-d5, NIH 9542-d5
InChI-Formel InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-6-11(12)7-13-8-12;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H/i6D2,7D2,11D;
SMILES Cl.[2H]C1([2H])NCC2(c3ccc(C)cc3)C([2H])([2H])C12[2H]
IUPAC-Name 4,4,5,6,6-Pentadeuterio-1-(4-methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexan;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 214.75
Formelmasse 214.1285