missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bikarbonat-Indikatorlösung, rein, konzentriertes Lagerreagenz, Fisher Chemical

Artikelnummer. 10486870 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10486870 500 mL 500 Milliliter
10234340 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10486870 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/2300/08

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Bicarbonate Indicator Solution, Pure, Concentrated Stock Reagent

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

MDL-Nummer 239809

Spezifikation

Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Farbe Orange bis Rot
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.