Learn More
Bikarbonat-Indikatorlösung, rein, konzentriertes Lagerreagenz, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234340 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10234340 250 mL 250 Milliliter
10486870 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10234340 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/2300/07
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Bicarbonate Indicator Solution, Pure, Concentrated Stock Reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 239809
Spezifikation
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Farbe Orange bis Rot
Menge 250 mL
Physikalische Form Flüssig