Learn More
Bicarbaminsäurediisopropylester, TRC
Artikelnummer. 30336475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336475 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30336475 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB382150250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diisopropyl Bicarbamate
CAS 19740-72-8
Summenformel C8 H16 N2 O4
Menge 250 mg
Synonym Diisopropyl bicarbamate
InChI-Formel InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
SMILES CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C
IUPAC-Name Propan-2-yl-N-(Propan-2-yloxycarbonylamino)carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
Formelmasse 204.111