Learn More
Bicalutamid EP Verunreinigung D, Mikromol™
Artikelnummer. 30460325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460325 4 x 25 mg -
30049689 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30460325 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0894.0500254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bicalutamid EP Verunreinigung D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
CAS 654-70-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H5 F3 N2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Bicalutamide Imp. D (EP), 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride, Bicalutamide Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-amino-2-(trifluormethyl)benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 186.13
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 186,0405 g/mol