Learn More
NEW BIBBETTE ADAPTER SUPPORT
Click to view available options
Länge (metrisch):
49mm
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (angloamerikanisch) | 1,92in. |
| Länge (metrisch) | 49mm |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | ™Unterstützung für Bibbette Pipettenadapter |