Learn More
Ansell™ Bi-Colour™ grüne und gelbe Immersionshandschuhe aus Naturlatex/Neopren der 87-900 Serie
Alle ansehen Ansell ProdukteDescrizione
- Äußerst beständig gegen Salze und Reinigungsmittel
- Qualitätsbeflockung in reiner Baumwolle zur Verringerung des Risikos von Hautirritationen
- Mit aufgeprägter, rautenförmiger Oberfläche in grün und gelb
- Fest und haltbar mit einem ausgezeichneten Halt bei Nässe und Trockenheit
- Ideal für die Flugzeugmontage, Herstellung von Batterien und Elektrogeräten und die chemische Industrie geeignet
Specifica
Specifica
| Material der Rückseite | Naturlatex |
| Stulpenmaterial | Neopren |
| Anwendungen | Industrie |
| Coating Material | Naturlatex |
| Farbe | Grün |
| Latex Free | Nein |
| Material | Kautschuklatex |
| Palm Thickness (English) | 0,0268 in. |
| Palm Thickness (Metric) | 0.68 mm |
| Produkttyp | Immersionshandschuhe |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?