Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD autoklavierbare Schutzhülle
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
- Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
- Ausreichende Mikrobenbarriere
- Reiß- und durchstechfest
- Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
- Verarbeitet und verpackt in ISO Zertifizierte Reinräume
- Konformitätsbescheinigung liegt der Lieferung bei
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gamma-, EtO- oder Dampfsterilisation |
| Material | Zellulose |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Mehr anzeigen |