Learn More
Abnova™ BGLAP/CEN1q-FISH-Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
| Format | Tube |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
| Gen | Knochen-gamma-Carboxyglutamat (Gla)-Protein |
| Gen-Alias | BGP, OC, PMF1 |
| Gensymbol | BGLAP |
| Gen-ID (Entrez) | 632 |
| Produkttyp | DNA/RNA |
| Menge | 100 μl |
| Form | Flüssigkeit |