Learn More
Tocris Bioscience™ BGC 20-761
Click to view available options
:
10mg
Beschreibung
Selective, high affinity 5-HT6 antagonist (Ki = 20 nM). Reverses the amnesic effects of scopolamine (Cat. No. 1414) and enhances memory consolidation in a rat model.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | BGC 20-761 |
| CAS | 17375-63-2 |
| Menge | 10 mg |
| Summenformel | C19H22N2O |
| Formelmasse | 294.39 |
| Reinheit | >98% |
| Molekulargewicht | 294.398 |