Learn More
Scientific Industries BG Vert Halter
Artikelnummer. 17291742 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 1,5 oder 2,0 ml-Röhrchen
3 x 50-ml-Röhrchen
6 x 15-ml-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
17291742 3 x 50-ml-Röhrchen 1 Stück
17271742 12 x 1,5 oder 2,0 ml-Röhrchen 1 Stück
17281742 6 x 15-ml-Röhrchen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17291742 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. PPB100403
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BG Vert Halter ist ein Zubehörteil für Röhrchenhalter, das in verschiedenen Größen für die Verwendung mit dem Bead Genie erhältlich ist.
  • Es erfordert eine im Lieferumfang des Geräts enthaltene Klemmscheibe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vertikaler Halter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mahlen mit Beads
Zur Verwendung mit (Geräte) Bead Genie
Aufnahmevermögen 3 x 50-ml-Röhrchen
Modell PP-B100-403.
Verpackungsmenge Je 1