Learn More
Scientific Industries BG Horz 12 Röhrchenhalter, 1,5 ml oder 2,0 ml
Artikelnummer. 17201752 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bead Genie
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
17201752 Bead Genie 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17201752 Lieferant Scientific Industries Lieferanten-Nr. PPB100404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BG Horz 12-Röhrchenhalter, 1,5 ml oder 2,0 ml ist ein Zubehör für das Bead Genie, das aus einem Halter für bis zu 12 Röhrchen gleichzeitig besteht
  • Es erfordert eine Spannscheibe, die mit dem Gerät geliefert wird
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Röhrchenhalter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mahlen mit Beads
Zur Verwendung mit (Geräte) Bead Genie
Aufnahmevermögen 12 x 1,5 oder 2,0 ml-Röhrchen
Modell PP-B100-404.
Verpackungsmenge Je 1