Learn More
Sartorius™ BF3 Blotting-Papier aus Baumwoll-Linters
Maximale Absorption und maximaler Cellulosegehalt dank hochreiner Baumwoll-Linters. Da sie keine Zusatzstoffe enthalten, werden Interferenzen während des Transfers vermieden, was sie ideal für die Kombination mit Nitrozellulose-Blottingmembranen macht.
Marke:  Sartorius™ FT-2-520-460570K
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11706055
  • 338.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochreinen Baumwolllinters für gleichmäßigen Pufferfluss und daraus resultierende Blots
  • Keine Zusatzstoffe bedeutet keine Interferenzen während des Transfers
  • Lieferung in Blättern
Spezifikation
Spezifikation
460 mm
Ideal für die Erhöhung und Aufrechterhaltung des Transports von Flüssigkeit aus dem Puffer und als Pufferreservoir beim Kapillar- und Halbtrocken-Blotting
Weiß
Blatt
0,76 mm
570 mm
330 g/m3
50/Packung
Baumwolllinter mit einem Alpha-Zellulose-Gehalt
BF 3