Learn More
Bezafibrat, TRC
Artikelnummer. 30343830
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30343830 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30343830 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3410005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Summenformel C19 H20 Cl N O4
Menge 5 g
Synonym 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezafibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
InChI-Formel InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-[4-[2-[(4-Chlorbenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 361.82
Formelmasse 361.1081