Learn More
Bezafibrat Mikromol™
Artikelnummer. 17932196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932196 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932196 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0063.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Bezafibrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bezafibrate
CAS 41859-67-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bezafibrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H20 Cl N O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Bezafibrate, 2-[4-[2-[(4-Chlorobenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropanoic acid, BM 15075, Befizal, Benzofibrate, Bezalip, Bezatol, Cedur, Difaterol
InChI-Formel InChI=1S/C19H20ClNO4/c1-19(2,18(23)24)25-16-9-3-13(4-10-16)11-12-21-17(22)14-5-7-15(20)8-6-14/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)
SMILES CC(C)(Oc1ccc(CCNC(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-[4-[2-[(4-Chlorbenzoyl)amino]ethyl]phenoxy]-2-methylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 361.82
Menge 500 mg
Formelmasse 361,1081 g/mol