Learn More
Tocris Bioscience™ Bexarotene
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18768788
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18768788 50 mg 50 Milligramm
18731348 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18768788 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 5819/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00 CHF
    435.75 CHF / 50 Milligramm
    Sparen 25.25 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Potent and selective RXR agonist
Bexarotene is a potent and selective RXR agonist (EC50 values are 24, 25 and 33 nM for RXRβ, RXRγ and RXRα, respectively). Exhibits >300-fold selectivity for RXR over RAR receptors. Inhibits tumor cell invasion and migration in vitro, and inhibits metastasis and angiogenesis in mouse models. Also promotes brown adipogenic differentiation and induces brown adipogenic reprogramming from myoblasts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)ethenyl]benzoic acid
CAS 153559-49-0
Synonym LGD 1069
Menge 50 mg
Ziel Retinoid X Receptor Agonists
Summenformel C24H28O2
Formelmasse 348.48
Reinheit >99%