Learn More
Tocris Bioscience™ Bexarotene
Potent and selective RXR agonist
Marque:  Tocris Bioscience™ 5819/10
Encompass
Code produit. 15756775
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Bexarotene is a potent and selective RXR agonist (EC50 values are 24, 25 and 33 nM for RXRβ, RXRγ and RXRα, respectively). Exhibits >300-fold selectivity for RXR over RAR receptors. Inhibits tumor cell invasion and migration in vitro, and inhibits metastasis and angiogenesis in mouse models. Also promotes brown adipogenic differentiation and induces brown adipogenic reprogramming from myoblasts.
Spécification
Spécification
4-[1-(5,6,7,8-Tetrahydro-3,5,5,8,8-pentamethyl-2-naphthalenyl)ethenyl]benzoic acid
153559-49-0
LGD 1069
10 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.