Learn More
Saint-Gobain Bev-A-Line Schläuche
Artikelnummer. 11763119
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 mm
9,6 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4.8 mm
12,8 mm
Dicke (metrisch):
1.6 mm
16,6 mm
Packungsgröße:
15 Meter
15 Stück
Artikelnummer. 11763119
Marke: Saint-Gobain 0649117
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sicher für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labor und allgemeine Verwendungen Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line™ V-Schläuche halten höheren Temperaturen stand als Bev-A-Line™ IV-Schläuche. Sicher für die meisten Alkohole; starke Lösungsmittel vermeiden
  • Heißverschweißbarer, lichtdurchlässiger Schlauch
  • Keine Plastifizierer
  • Sicher für Lebensmittel, Getränke, Medikamente den Gebrauch im Labor und den allgemeinen Gebrauch
  • Preiswerter als PTFE-Schläuche
  • Harz ist FDA-konform (Innenbeschichtung: 21 CFR 177.1520; Außenhaut 21 CFR 177.1350)
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß USP Klasse VI, USDA und National Formulary
  • Mit Ethylenoxid oder Trockenhitze sterilisieren
  • Kontakt mit starken Lösungsmitteln vermeiden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, USP-Klasse VI, US-Landwirtschaftsministerium (USDA), Anforderungen des Medikamentenverzeichnisses „National Formulary“
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9,6 mm
Material Bev-A-Line
Außendurchmesser (metrisch) 12,8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15,2 m
Dicke (metrisch) 16,6 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicher für Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Labor und allgemeine Verwendung
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -51 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Sterilität Steril
Farbe Durchscheinend
Maximaler Druck 44 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 93 °C