missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Betaxolol, MedChemExpress

Artikelnummer. 16418276
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16418276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16418276 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0381100mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.

Betaxolol is a selective beta1 adrenergic receptor blocker that can be used for the research of hypertension and glaucoma.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Betaxolol
CAS 63659-18-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H29NO3
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (325.28 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(CNC(C)C)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 307.43
Formelmasse 307.43
Reinheit (%) 95.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.