Learn More
Thermo Scientific Chemicals Betaxolol-Hydrochlorid
Artikelnummer. 16594214 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16594214 1 g 1 Gramm
16504224 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16594214 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 462440010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 63659-19-8 | C18H30ClNO3 | 343.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63659-19-8
Summenformel C18H30ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 343.89
InChI-Schlüssel CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYNA-N
IUPAC-Name Wasserstoff 1-{4-[2-(Cyclopropylmethoxy)ethyl]Phenoxy}-3-[(propan-2-yl)amino]Propan-2-ol-Chlorid
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)COC1=CC=C(CCOCC2CC2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material βxolol hydrochloride
Schmelzpunkt 115.0°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: very soluble aq. soln.. Other solubilities: very soluble in methanol and ethanol, slightly soluble in acetone and acetonitrile, insoluble in ether
Formelmasse 343.89