Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silika-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Silika Säulen mit großer Oberfläche
Marke: Thermo Scientific™ 70005-254630
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100Å-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle konzipiert ist.
- 100 Å hochreines Silika
- Wird zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen verwendet.
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
400 bar (5800 psi) | |
2 bis 7,5 | |
310 m²/g | |
L3 | |
Beta | |
Normalphase | |
Normalphase |
4,6 mm | |
250 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
35 °C | |
Silika | |
sphärisches, vollständig poröses Silika | |
– |