Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 73003-154630
942.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
Spezifikation
Analysesäule | |
LC/MS | |
3 μm | |
100 Å | |
Phenyl/Hexyl | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
150 mm | |
2 bis 9 | |
L11 | |
Beta | |
11 % | |
Ja |