Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10026314 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10026314
Marke: Thermo Scientific™ 73003104630
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 11 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Vertriebsniederlassung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 100 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
USP-Typ L11
Stationäre Phase Phenyl/Hexyl
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 11 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase