Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl Vorsäulenkartuschen
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
Länge (metrisch):
10mm
Partikelgröße:
3 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific Betasil Phenyl/Hexyl Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
- Ligand an Silika mit 100 Å Porengröße
- Große Oberfläche mit hoher Bedeckung der gebundenen Phase
- Betasil Phenyl/Hexyl Säulen zeichnen sich durch eine einzigartige Selektivität aus
Spezifikation
Spezifikation
| Kohlenstoffbeladung | 11% |
| pH | 2 bis 9 |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 10mm |
| Porengröße | 100Å |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter |
| Endverkappt/mit Endgruppen | ja |
| USP-Typ | L11 |
| Produktlinie | Beta |