Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4.6 mm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| USP-Typ | L11 |
| Stationäre Phase | Phenyl/Hexyl |
| Produktlinie | Beta |
| Mehr anzeigen |