Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl/Hexyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 11553021 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11553021
Marke: Thermo Scientific™ 73005053030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten eine einmalige Selektivität
  • Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
  • Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen erhältlich, einschließlich präparativer Skala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
USP-Typ Gehäuse L11
Stationäre Phase Phenyl/Hexyl
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 11%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase