Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl-Schutzkassetten
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2.1 mm
Partikelgröße:
3 μm
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
Benötigt
Thermo Scientific Uniguard™ oder eigenständige Halter separat erhältlich.
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
- Partikelgröße: 5μ m
- 10 x 4.0 mm Innendurchmesser
- Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 10 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
| Stationäre Phase | Phenyl |
| Produktlinie | Beta |