Learn More
Thermo Scientific Chemicals Betamethasonvalerat
Artikelnummer. 16594294 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16594294
Marke: Thermo Scientific Chemicals 464930010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2152-44-5
Summenformel C27H37FO6
Molekulargewicht (g/mol) 476.59
InChI-Schlüssel SNHRLVCMMWUAJD-SUYDQAKGSA-N
IUPAC-Name (1R,2S,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-Fluoro-10-Hydroxy-1-(2-Hydroxyacetyl)-2,9a,11a-Trimethyl-7-Oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-Cyclopenta[a]phenanthren-1-yl-Pentanoat
SMILES CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material βmethasone valerate
Menge 1 g
Formelmasse 476.58