Learn More
Betamethason, TRC
Artikelnummer. 18070740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18070740 250 mg 250 Milligramm
18063320 50 mg 50 Milligramm
18060830 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 18070740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB327000250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 378-44-9
Summenformel C22 H29 F O5
Molekulargewicht (g/mol) 392.46
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl- (8CI), (11β,16β)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-16β-methylprednisolone, 9α-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone, Becort, Bedifos, Betacorlan, Betacortil, Betacortril, Betadexamethasone, Betametasone, Betamethasone, Betamethazone, Betapredol, Betasolon, Bethamethasone, Betnelan, Betsolan, Bifas, Celestan, Celestene, Celeston, Celestone, Cidoten, Colircusi betamida, Dermabet, Desacort-Beta, Ethamethasoneb, Flosteron, Flubenisolone, NSC 39470, Rinderon, Rinderon A, Sch 4831, Visubeta, β-Methasone, β-Methasone alcohol
IUPAC-Name (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-Fluor-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-on
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betamethasone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formelmasse 392.1999
Reinheit (%) >95%