missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Betamethason 21-Acetat, TRC

Artikelnummer. 30040565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30040565 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30040565 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3270255MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 987-24-6
Summenformel C24 H31 F O6
Molekulargewicht (g/mol) 434.5
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), (11β,16β)-21-(Acetyloxy)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-Acetoxy-9α-fluoro-11β,17α-dihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate, Betamethasone 21-acetate, Betamethasone acetate
IUPAC-Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-Fluoro-11,17-Dihydroxy-10,13,16-Trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-Octahydrocyclopenta[a]Phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] Acetat
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Betamethasone acetate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Betamethasone acetate
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
Lösungstyp Neat
Industry Type Forensics
Menge 5 mg
Formelmasse 434.2105
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.