Learn More
Betainhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mg
Packungsgröße:
20 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135294 20 mg 20 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30135294 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB32515520MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 590-46-5
Summenformel C5 H12 N O2 . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
Synonym Betaine Hydrochloride, (Carboxymethyl)trimethylammonium chloride, 1-Carboxy-N,N,N-trimethylmethanaminium chloride, Achylin, Acidin, Acidine, Acidogeno, Acidol, Acidol hydrochloride, Acinorm, Acipepsol, Aciventral forte, Betaine chloride, Betainium hydrochloride, Glycine betaine hydrochloride, Glycocoll betaine hydrochloride, Pluchine, Rubrine C hydrochloride
IUPAC-Name Carboxymethyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material Betaine hydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Betaine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2,3)4-5(7)8;/h4H2,1-3H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 20 mg
Formelmasse 153.0557