Learn More
Betain-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463157 250 g 250 Gramm
11453157 1000 g 1000 Gramm
11473157 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16122.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Betaine hydrochloride is a naturally occurring compound that has been of interest for its role in osmoregulation. As a drug, it has been used as a source of hydrochloric acid in the treatment of hypochlorhydria. Betaine has also been used in the treatment of liver disorders, for hyperkalemia, for homocystinuria and for gastrointestinal disturbances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Betain-Hydrochlorid ist eine natürlich vorkommende Verbindung, die aufgrund ihrer Rolle bei der Osmoregulation an Interesse gewann. Eine Bedeutung als Arzneimittel bei der Behandlung von Hypochlorhydrie über die Verwendung als Quelle von Salzsäure wurde ebenfalls festgestellt. Betain wird auch bei der Behandlung von Lebererkrankungen, Hyperkaliämie, Homocystinurie und gastrointestinalen Beschwerden eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-46-5
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
MDL-Nummer MFCD00011903
InChI-Schlüssel HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
PubChem CID 11545
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 3916181
Merck Index 14,1179
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Carboxymethyl(trimethyl)azanium;chlorid
Formelmasse 153.61
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Betaine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Betaine hydrochloride