Learn More
Betain Hydrochlorid, 99 %, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10423405 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10423405 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10783541 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10117793 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10423405 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164552500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 590-46-5 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 590-46-5
Summenformel C5H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 153.61
MDL-Nummer MFCD00011903
InChI-Schlüssel HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
PubChem CID 11545
IUPAC-Name Carboxymethyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material βine hydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 241.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 0.8 to 1.2 (1:4)
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3NCH2CO2H·Cl
Menge 250 g
Merck Index 15, 1181
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 647g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,practically insoluble in chloroform and ether
Formelmasse 153.61
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Betaine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.