Learn More
Betain Hydrochlorid, 99 %, Extra Pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593383
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
590-46-5
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00011903
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
11545
(carboxymethyl)trimethylazanium chloride
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
590-46-5
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00011903
HOPSCVCBEOCPJZ-UHFFFAOYSA-N
betaine hydrochloride, betaine chloride, pluchine, acidogeno, acipepsol, achylin, acidin, acinorm, acidol, acidine
11545
(carboxymethyl)trimethylazanium chloride
[Cl-].C[N+](C)(C)CC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material βine hydrochloride
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 241.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 0.8 to 1.2 (1:4)
Glührückstand 0.1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3NCH2CO2H·Cl
Menge 250 g
Merck Index 15, 1181
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 647g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,practically insoluble in chloroform and ether
Formelmasse 153.61
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Betaine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.