Learn More
Betain, 98 %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591451 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10591451 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10246930 5 g Glasflasche 5 Gramm
10721424 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
13468448 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10591451 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 204241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00 CHF
    54.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 11.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-43-7
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00012123
InChI-Schlüssel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC-Name 2-(Trimethylazaniumyl)acetat
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material βine
Namenshinweis Anhydrous
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 301.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (140°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)3NCH2CO2
Menge 100 g
Beilstein 04, IV, 2369
Merck Index 15, 1181
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: 55g/100 g methanol,8.7g/100 g ethanol,sparingly soluble in ether,slightly soluble in chloroform
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%
Güte Analyse
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle