Learn More
Betain, 98 %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735597
21.13 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-43-7
C5H11NO2
117.15
MFCD00012123
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
247
CHEBI:17750
2-(Trimethylazaniumyl)acetat
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-43-7
C5H11NO2
117.15
MFCD00012123
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
247
CHEBI:17750
2-(Trimethylazaniumyl)acetat
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material βine
Namenshinweis Anhydrous
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 301.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (140°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3NCH2CO2
Menge 5 g
Beilstein 04, IV, 2369
Merck Index 15, 1181
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (25°C). Other solubilities: 55g/100 g methanol,8.7g/100 g ethanol,sparingly soluble in ether,slightly soluble in chloroform
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%
Güte Analyse
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver