Learn More
MP Biomedicals Betaine 5M (fr)
Artikelnummer. 15844034 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 ml
Packungsgröße:
2 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15844034 2 ml 2 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15844034 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 11BETA0020
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Betain-Lösung in PCR-Qualität.
  • PCR-Qualität.
  • Halbwertszeit: 1 Jahr.
  • Anwendungen: PCR-Reagenz.
  • Nicht steril.
  • Nur für Forschungszwecke (RUO). Für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei +4 °C lagern
Beschreibung Halbwertszeit: 1 Jahr
Formelmasse 117,15 g/mol
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-Reagenz, Molekularbiologie
Summenformel (Ch3)3N+CH2COO-
Menge 2 ml
Form Lösung