missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Betahistine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17934265
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17934265 5 g 5 Gramm
17972555 1 g 1 Gramm
17963835 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17934265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3240015G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5579-84-0
Summenformel C8 H12 N2 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 209.12
Synonym Betahistine Dihydrochloride, N-Methyl-2-pyridineethanamine hydrochloride (1:2), N-Methyl-2-pyridineethanamine dihydrochloride, 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine dihydrochloride, Betahistine dihydrochloride, Betahistine hydrochloride, Betaserc, PT 9, Serc, Sinmenier, Vasomotal
IUPAC-Name N-methyl-2-pyridin-2-ylethanamine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.CNCCc1ccccn1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Betahistine dihydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2.2ClH/c1-9-7-5-8-4-2-3-6-10-8;;/h2-4,6,9H,5,7H2,1H3;2*1H
Formelmasse 208.0534
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.