Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Phenyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße
BetaBasic Säulen sind hocheffizient und reproduzierbar für kleine Moleküle, Peptide und Proteinverdau
Marke: Thermo Scientific™ 71805-154630
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
- Überragende pH-Stabilität
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
5 μm | |
Stabile Verklebung | |
Sphärisch | |
150 Å | |
Gehäuse L11 | |
Beta | |
7 % | |
Ja | |
HPLC-Säule |
4.6 mm | |
LC/MS-Trennung | |
150 mm | |
5 μm | |
200 m²/g | |
Phenyl (Ph) | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |