Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Phenyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße Artikelnummer.: 10231145
Verfügbar ab: 18-09-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Phenyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10231145 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
250 mm, 4.6 mm, 1 Stück
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10231145
Marke: Thermo Scientific™ 71805254630
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
BetaBasic Säulen sind hocheffizient und reproduzierbar für kleine Moleküle, Peptide und Proteinverdau
  • 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
  • Überragende pH-Stabilität
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4.6 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit LC/MS-Trennung
Funktionalität/ Interaktionstyp Stabile Verklebung
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 150 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ Gehäuse L11
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Produktlinie Beta
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 7 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Säule
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaBasic™ Phenyl-Säulen, 5 μm Partikelgröße >