Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific BetaBasic CN Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
448.00 CHF
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung | 5 % |
---|---|
pH | 2 bis 9 |
Partikelgröße | 5 μm |
Länge (metrisch) | 10 mm |
Porengröße | 150Å |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10321115
|
Thermo Scientific™
71705-014001 |
4 mm | 10 mm | 5 μm |
448.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific BetaBasic CN Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
- Hocheffiziente und reproduzierbare Thermo Scientific Säulen
- 150Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
- Hervorragende pH-Stabilität
Spezifikation
5 % | |
5 μm | |
150Å | |
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter | |
L10 |
2 bis 9 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
Ja |