Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
594.66 CHF - 748.38 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Zur Verwendung mit | LC/MS, APCI |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 150 Å |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10417064
|
Thermo Scientific™
71405-052130 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm |
734.07 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10221095
|
Thermo Scientific™
71405-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
748.38 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10240955
|
Thermo Scientific™
71405-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Die Porengröße eignet sich für kleine Moleküle, Peptide und Proteintrennung nach vorherigem Verdau
- Überragende pH-Stabilität
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
5 μm | |
150 Å | |
L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
LC/MS, APCI | |
2 bis 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
7 % | |
Ja |