Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 8 Säulen, 3 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaBasic™8 Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Die Porengröße eignet sich für kleine Moleküle, Peptide und Proteintrennung nach vorherigem Verdau
- Überragende pH-Stabilität
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS, APCI |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 150 Å |
| Oberfläche | 200 m²/g |
| USP-Typ | L7 |
| Stationäre Phase | BetaBasic™ C8 |
| Mehr anzeigen |