Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18-HPLC-Säulen, 3 μm Partikelgröße
In limitierten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Marke: Thermo Scientific™ 71503-152130
Beschreibung
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Die Porengröße eignet sich für kleine Moleküle, Peptide und Proteintrennung nach vorherigem Verdau
- Überragende pH-Stabilität
Bestellinformationen:
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
LC/MS, APCI | |
3 μm | |
150 Å | |
L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2,1 mm | |
150 mm | |
2 bis 12 | |
200 m²/g | |
C18 | |
13 % | |
Ja |