Learn More
Beta-Tetronsäure, TRC
Artikelnummer. 30450546
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450546 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450546 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT3095132.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Tetronic Acid
CAS 541-57-1
Summenformel C4 H4 O3
Menge 2.5 g
Synonym 4-Hydroxy-2(5H)-furanone, 3-Hydroxy-2H-furan-5-one, 4-Hydroxy-5H-furan-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O3/c5-3-1-4(6)7-2-3/h1,5H,2H2
SMILES OC1=CC(=O)OC1
IUPAC-Name 3-Hydroxy-2H-furan-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 100.073
Formelmasse 100.016