Learn More
Isofield™ Beta Sterile Kits - Kompatibel mit Klasse A/B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178857
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
XL
Größe 2X Large
Größe 3X Large
Packungsgröße:
35 Stück
40 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30178857 Klein 40 Stück
30178886 Mittel 40 Stück
30178855 Groß 40 Stück
30178892 XL 40 Stück
30178832 Größe 2X Large 40 Stück
30178858 Größe 3X Large 35 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30178857 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 80451S
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das sterile Beta-Set mit Haube, Overall mit Stehkragen und Überschuhen wird aseptisch gefaltet, auf Sterilität geprüft und gegen Chemotherapie getestet. ASTM F 739. Die antistatischen, fusselfreien PSA-Kits der Kategorie III bieten einen wesentlichen Schutz in Reinraumumgebungen der Klassen A/B für alle Reinraumaktivitäten.
Mantelkragen-Overall
  • GMP Note A und B und ISO Kompatibel mit Reinräumen der Klassen 4 und 5
  • Der zweilagige Stehkragen sorgt für sicheren Halt im Halsbereich.
  • Eine Reißverschlussklappe mit doppelseitigem Klebeband verhindert das Eindringen und Austreten von Partikeln.
  • Fusselarmes, antistatisches Gewebe, geeignet für die Chemotherapie.
  • Elastische Daumenschlaufen
  • Rückenelastisch, um den Falteneffekt zu verhindern
HAUBE
  • Latexfreier, geschlossener elastischer Gesichtsausschnitt für bequemen Sitz
  • Extra langes Joch für zusätzlichen Schutz
  • Dreiteilige Haubenkonstruktion zur Minimierung der Hautexposition
ÜBERSCHUHE
  • Extra lange Kniehöhe
  • Zwei Krawatten für zusätzliche Sicherheit
  • Rutschfeste PU-Sohle
Technische und Dokumentationskonformität
  • COA, COC, COI – online zum Download verfügbar
  • Der QR-Code auf den Kartons ermöglicht den sofortigen Dokumentenabruf.
  • Bestanden Typ 5 ( EN ISO 13982-1:2004 und EN 13982-2:2004) und Typ 6 (EN 13034:2005+A1:2009) Prüfung
  • Chemikalienabweisung und Beständigkeit gegen das Eindringen von Chemikalien EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Abriebfestigkeit EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Biegerissfestigkeit EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Methode B
  • Trapezförmige Weiterreißfestigkeit EN 14325:2004
  • Maschinenrichtung und Querrichtung EN ISO 9073-4:1997
  • Zugfestigkeit, Querrichtung EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maschinenrichtung EN ISO 13934-1:2013
  • Durchstoßfestigkeit EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Nahtfestigkeit EN 14325:2004 [5.5]
  • Eindringen von Aerosolen und Feinstaub in Anzüge EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Typ 5)
  • Beständigkeit gegen das Eindringen von Flüssigkeitsspray (Sprühprüfung) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Typ 6)
  • Durchdringung von Flüssigkeiten und Gasen durch Schutzkleidung unter Bedingungen kontinuierlichen Kontakts ASTM F739-20
  • Sterilitätsvalidierung EN ISO 11137 Teil 2 : 2015
  • Partikelreinheit – Helmke-Trommelprüfung: Klasse 1
  • Oberflächenwiderstand ASTM D257
Spezifikation
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Farbe Weiß
Material Polyethylen, Polypropylen-Vlieslaminat
Produkttyp PSA-Ausrüstung
Größe Klein
Verschlusstyp Elastisch
Stulpenform Überzogenes Gummiband
Flaschenhalstyp Mit Kragen
Saumtyp Gebunden
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Widerstand Chemikalien, Antistatik, Flüssigkeit, Partikel
Anzahl Taschen Keine
Sterilität Steril