missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-Sitosterol (synthetisch), TRC

Artikelnummer. 17998984
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17998984 1 mg 1 Milligramm
17988504 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17998984 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS4970501MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 83-46-5
Summenformel C29 H50 O
Molekulargewicht (g/mol) 414.71
Synonym Nimbosterol, Stigmast-5-en-3beta-ol, (-)-beta-Sitosterol, (24R)-Ethylcholest-5-en-3beta-ol, (24R)-Stigmast-5-en-3beta-ol, 22,23-Dihydrostigmasterol, 24alpha-Ethylcholesterol, Angelicin, Azuprostat, Betaprost, Cinchol, Cupreol, Harzol, Inmunicin MAYMO, NSC 18173, NSC 49083, NSC 8096, Prostasal, Quebrachol, Rhammol, Rhamnol, SKF 14463, Sito-Lande, Sitosterol, Sobatum, Stigmasta-5-en-3beta-ol, Stigmasterol, 22,23-dihydro-, delta5-Stigmasten-3beta-ol, alpha-Dihydrofucosterol, alpha-Phytosterol, beta-Sitosterin, beta-Sitosterol
IUPAC-Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-Methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMILES CC[C@H](CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material beta-Sitosterol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formelmasse 414.3862
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.